Learn More
WTW™ Electrodos de pH/ORP digitales IDS SenTix™ 940
Proporcionan una medición digital óptima de pH con control de calidad de los electrodos integrado, que se puede utilizar en todas las áreas de medición de campo y de laboratorio.
Marca: WTW™ 103740
285.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Electrodo de gel de pH IDS de bajo mantenimiento, cable fijo de 1,5 m
- Medición digital de pH con control de calidad de los electrodos integrado que se puede utilizar en todas las áreas de medición de campo y de laboratorio
- Valores medidos de forma segura gracias al procesamiento de la señal en el sensor
- Fácil sustitución del electrodo gracias a los datos de calibración almacenados en el sensor
- Monitorización de la calidad del sensor mediante la función QSC
- Electrodos de pH IDS para uso sobre el terreno y en aplicaciones especiales en el laboratorio.
- La función QSC permite la monitorización del estado actual del sensor con todos los electrodos de pH IDS
Especificaciones
Cable fijo | |
Eje de plástico, diafragma de fibra | |
De 0 °C a 80 °C | |
Cable de 1,5 m | |
± 0,004, ± 1 | |
Sumerja el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no se deben almacenar en seco o en agua desionizada | |
De 0 °C a 80 °C | |
120 mm |
Fibra | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH/ORP IDS | |
SenTix™ 940 | |
NTC | |
±0,2 °C | |
1,5 m |