Learn More
WTW™ Electrodo combinado de pH SenTix™ de epoxi
Para su uso con las series de medidores de pH WTW ProfiLine e inoLab™, este electrodo combinado de pH SenTix™ de epoxi es ideal para mediciones portátiles, así como para mediciones de rutina en el laboratorio.
Marca: WTW™ 103636
297.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Electrodo combinado de pH relleno de gel con compensación de temperatura y cable de 3 m (10 pies)
- Para su uso con la serie de medidores de pH WTW ProfiLine e inoLab™
- Ideal para mediciones portátiles, así como mediciones de rutina en el laboratorio
- Incluye electrolito de gel, enchufe DIN, enchufe tipo banana, sensor de temperatura integrado SenTix™ 41-3, electrolito de gel, sonda de temperatura NTC integrada (30 kiloohmios), diafragma de fibra, cable fijo de 3 m
- Electrodo combinado de pH básico
Especificaciones
Serie de medidores de pH WTW ProfiLine e inoLab™ | |
Ideal para mediciones portátiles, así como mediciones de rutina en el laboratorio | |
Gel | |
De 0 a 14 | |
3 m |
Electrodo combinado de pH básico | |
Electrolito de gel, conexión DIN, conector tipo banana, sensor de temperatura integrado SenTix™ 41-3, electrolito de gel, sonda de temperatura NTC integrada (30 kilohmios), diafragma de fibra, cable fijo de 3 m | |
Epoxi | |
3 m |