Learn More
WTW™ Electrodo SenTix™ Mic-D PLUS
Las muestras especiales requieren electrodos especiales. Valor de pH de muestras bajas de iones, volúmenes más pequeños y mucho más: No hay problema para los especialistas de SenTix™. Una selección de electrodos de inserción, microelectrodos y otros electrodos especiales resuelven casi cualquier problema de medición de pH.
Marca: WTW™ 103660
378.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Cable fijo, BNC | |
Eje de vidrio, diafragma de platino | |
-5°C a +100°C | |
Medidor de pH Vario | |
SenTix™ Mic-D | |
1 m |
Platinum | |
De 0 a 14 | |
Electrodo SenTix™ PLUS | |
DIN, electrodo de conexión BCN, 1 m de cable | |
Sumerja el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no se deben almacenar en seco o en agua desionizada | |
96 mm |