Learn More
WTW™ Electrodo de pH especial SenTix™ Mic PLUS
Especialistas en todos los casos, estos electrodos de pH para aplicaciones especiales pueden determinar el valor de pH de superficies, sólidos en suspensión, suspensiones y mucho más. Microelectrodo especial que puede resolver casi cualquier problema de medición de pH
Marca: WTW™ 103647
343.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Microelectrodo de pH, membrana de 5 mm
- Especialistas en todos los casos, los electrodos de pH para aplicaciones especiales pueden determinar el valor de pH de superficies, sólidos en suspensión, suspensiones y mucho más
- Amplia selección de medidas especiales
- Adaptación a la homogeneidad de la muestra mediante membranas de vidrio especiales
- Exactitud de medición óptima mediante la técnica de diafragma adaptada
- Microelectrodo especial que puede resolver casi cualquier problema de medición de pH
Especificaciones
Negro | |
Cabezal de enchufe | |
Eje de vidrio, diafragma cerámico | |
De 0 °C a 100 °C | |
Medidor de pH Vario | |
SenTix™ Mic | |
De 0 °C a 100 °C | |
76,2 |
Fundas para marcado de cables PermaSleeve | |
Cerámica | |
De 0 a 14 | |
Electrodo de pH especial SenTix™ PLUS | |
DIN, electrodo de conexión BNC | |
Sumerja el electrodo combinado en el electrolito de referencia (3 mol/l KCl, sin Ag+), los electrodos combinados de pH no se deben almacenar en seco o en agua desionizada | |
40/80 mm |