Learn More
WTW™ Electrodo de pH especial SenTix™ SP-DIN PLUS
Las muestras especiales requieren electrodos especiales. Valor de pH de muestras bajas de iones, volúmenes más pequeños y mucho más: No hay problema para los especialistas de SenTix™. Una selección de electrodos de inserción, microelectrodos y otros electrodos especiales resuelven casi cualquier problema de medición de pH.
Marca: WTW™ 103730
Descripción
Especificaciones
Cabezal de enchufe | |
De 2 a 13 | |
Electrodo de pH especial SenTix™ PLUS | |
Electrodo de conexión DIN | |
De 0 °C a 80 °C |
Eje de plástico | |
De 0 °C a 80 °C | |
Medidor de pH | |
SenTix™ SP-DIN | |
65/25 mm |