Learn More
Kautex™ Garrafa de HDPE de la serie 350
Para su uso con: Almacenamiento, transporte, transferencia; color: Natural
Marca: Kautex™ 2000084136
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en HDPE de color natural
- Con tapón de rosca
- Forma redonda
- Las conexiones de llave de paso StopCock están disponibles como accesorios.
- Las aplicaciones incluyen almacenamiento, transferencia y transporte.
Especificaciones
15,8 gal | |
Tapón de rosca | |
50mm | |
Almacenamiento, transporte, transferencia | |
823mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Garrafón |
60 l | |
Natural | |
346mm | |
Impresión en azul | |
Tapón de rosca | |
2/caja | |
Redondo |