Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y numerosas funciones de programa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Con una temperatura máxima de 300 °C y versátiles posibilidades de programación, las cámaras de prueba de materiales de la serie M resultan idóneas para pruebas de material y ensayos de envejecimiento. El ventilador de alto rendimiento garantiza un calentamiento rápido con una gran ventilación.
Marca:  BINDER™ 9010-0205
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15632096
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Trampilla de ventilación controlada por programa
  • Controlador LCD en color con programación de segmentos de tiempo
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Especificaciones
25.4 cu. ft.
Forzado
720 l
Cámara de secado y calentamiento
Acero inoxidable
M720-400 V
NEMA 5-20P
1235 x 970 x 1695 mm
400 V, 50/60 Hz, 5 kW, 3 fases
5 kW
50/60 Hz
Acero inoxidable
M720-400 V, estándar, cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie M con convección forzada y funciones de programa avanzadas, 720 l, 400 V 3 ∼ 50-60 Hz
Temperatura ambiente de +5 °C a 300 °C
Pantalla LCD en color
45 kg
2/16
1000 x 610 x 1200 mm
203 kg
400 V
10,9 A
Tecnología APT.line™
Certificados
Ver productos accesorios