Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/conductividad de sobremesa SevenCompact™ S213
El medidor S213 mide el pH, la conductividad y la concentración de iones. Una interfaz simple y duradera con solo 2 botones hace que este medidor sea muy fácil de usar, y los resultados pueden ser registrados por una impresora con un sello de fecha y hora. Disponible como solo medidor o kits listos para su uso para aplicaciones específicas.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30339959
Includes: Instrumento, soporte de electrodo, cubierta protectora, instrucciones de funcionamiento, manual de usuario, declaración de conformidad, certificado de prueba, sensor de pH InLab Expert Pro-ISM y sensor de conductividad InLab731, guías para mediciones de pH y conductividad, dos sobres de tampón (para pH 4,01, 7,00, 9,21, 10,00), dos sobres estándar para 1433 μS/cm y 12,88 mS/cm
Descripción
- Medidor de sobremesa de pH, conductividad, concentración de iones, redox/ORP, resistividad, salinidad y sólidos disueltos totales (TDS) que puede mostrar los resultados en pH, mV, Rel mV, μS/cm y ms/cm
- Protección IP54
- Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
- Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
- Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
Especificaciones
± 0,5% | |
±0,002 | |
± 0,5% | |
Conductividad 1; pH máx. 5 | |
Hasta 5 | |
Kit S213: Aplicaciones generales | |
TFT en color | |
Modo rutinario/modo experto | |
Desde -2000,0 hasta 2000,0 | |
De 0,00 a 100,0 Mohm/cm | |
De 0,00 mg/l a 1000 g/l | |
De - 5° a + 130 °C (ATC); de -30° a + 130°C (MTC) | |
pH 7,00 | |
Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita | |
SevenCompact Duo S213 | |
Kit S213-Standard | |
Del 5 al 80% (sin condensación) | |
0,1, 1 | |
Desde 0,00 hasta 1,0 | |
±0,1 °C | |
0,1 °C | |
20,4 x 17,4 x 7,4cm |
De ± 0,1 mV en - 1000 a 1000 mV; ± 0,2 mV fuera | |
±0,5% | |
±0,5% | |
1 | |
Memoria USB, software para PC EasyDirect pH | |
Canal doble | |
IP 54 | |
De 0,001 μS/cm a 1000 mS/cm | |
Desde -2,000 hasta 20,000 | |
0,00 a 80,00 psu/ppt | |
0,001/0,01/0,1 | |
Medidor de conductividad y pH S213, electrodo InLab Expert Pro-ISM, electrodo InLab 731-ISM, soporte de electrodos, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, dos sobres de estándar con 1413 uS/cm y 12,88 mS/cm, guía de medición de pH, guía de medición de conductividad, cubierta protectora, certificado de prueba | |
Teclado de membrana: Tereftalato de polietileno (PET) | |
1000 mediciones | |
De 9 a 12 V CC, 2,5 W | |
Desde -2000,0 hasta 2000,0 | |
Desde 0,001 hasta 1 | |
Desde 0,00 hasta 1,0 | |
Desde 0,01 hasta 1 | |
Lineal, no lineal, apagado, agua pura | |
Automática o manual | |
890 g |