Learn More
Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ pH, kit de mV/ORP
Este medidor bien diseñado es la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones sin necesidad de aumentar su presupuesto. El kit de pH, mV/ORP Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ también puede medir el ORP.
Marca:  Mettler Toledo™ 30130863
Código de producto. 15304278
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Incluye el soporte de electrodo.
  • El movimiento de UPlace™ ayuda a colocar el electrodo en la mejor posición para la muestra.
  • Mediciones rápidas y reducción del riesgo de vuelco de muestras.
  • Reducción del riesgo de daños en el sensor.
  • Opción de ver toda la información de medición en la pantalla o de centrarse en los elementos esenciales con la vista uFocus™.
  • Para cambiar entre los distintos diseños de pantalla solo hay que pulsar una tecla.
  • Pantalla a color con iconos bien diseñados.
  • Ajustes de menú en 10 idiomas.
  • Seguridad y alta reproducibilidad gracias a Intelligent Sensor Management (ISM™).
  • Soporte de calibración profesional.
  • Paquete de servicio completo.
  • Interfaces USB y RS232 integradas.
  • Incluye InLab™ Expert Pro-ISM, guía para mediciones de pH y 2 sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±0,2 mV
9 - 12V
Medidor de pH SevenCompact S210-Std
Monocanal
Desde -2000 hasta 2000,0
Mediciones de pH, mV/ORP
Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Medidor de pH de sobremesa SC S210-K
Medidor de pH/mV/ORP
±0,1 °C
9 - 12V
±0,002
Máx. de 5 puntos, 8 grupos de tampón predefinidos y 1 definidos por el usuario
De -2 a 20 °C
Color TFT, 11,02 cm (4,34 pulgadas)
MTC: De − 30,0 °C a 130 °C 0ATC: de − 5,0 °C a 130,0 °C
InLab™ Expert Pro-ISM, guía para mediciones de pH y 2 sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10
1000 mediciones
De 9 a 12 V/10W
0,1/1mV
De 9 a 12 V, 10 W