Learn More
Mettler Toledo™ Medidores multiparamétricos de pH/iones/conductividad SevenGo Duo Pro™
Instrumentos portátiles para la determinación de pH, conductividad, iones y oxígeno disuelto
2545.00€ - 2865.00€
Especificaciones
Intervalo (conductividad) | De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm |
---|---|
Intervalo (pH) | Desde -2 hasta 20 |
Intervalo (salinidad) | De 0 a 80 psu |
Intervalo (TDS) | De 0,1 mg/l a 600 g/l |
Intervalo de temperatura (métrico) | De –5 a 130 °C (pH ATC); de –30 a 130 °C (MTC) |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10627245
|
Mettler Toledo™
51302625 |
Kit de electrodos |
2545.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10430855
|
Mettler Toledo™
51302623 |
Kit de campo |
2865.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los instrumentos son adecuados para mediciones móviles tanto en el campo como en el entorno de producción. El medidor de pH/mV/conductividad SG23 SevenGo Duo™ es el más adecuado para realizar mediciones rutinarias paralelas en modo de canal doble. Además, también ofrece Intelligent Sensor Management (ISM™). Los instrumentos SG78 y SG68 SevenGo Duo Pro™ permiten la determinación y la visualización simultáneas de dos parámetros electroquímicos con la máxima precisión posible. Tienen las mismas funciones GLP completas que sus homólogos de SevenGo Pro™. Además, los instrumentos SevenGo Duo pro™ tienen funciones de seguridad adicionales, como la Intelligent Sensor Management (Gestión de sensor inteligente) (ISM ™), el inicio de sesión de dispositivo protegido por PIN y la configuración del sistema protegido por PIN.- Instrumentos portátiles para la determinación de pH, conductividad, iones y oxígeno disuelto
- Instrumentos sólidos e impermeables de canal único y doble para su uso en las condiciones más exigentes
- Ergonomía única y funcionamiento extremadamente sencillo
Especificaciones
De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm | |
De 0 a 80 psu | |
De –5 a 130 °C (pH ATC); de –30 a 130 °C (MTC) |
Desde -2 hasta 20 | |
De 0,1 mg/l a 600 g/l | |
-1999 - 1999 mV |