Learn More
Mettler Toledo™ Kit de campo SG 68 SevenGo Duo pro™
Almacena hasta 500 registros GLP para mediciones móviles de pH, mV, concentración de iones y oxígeno disuelto. El kit de campo SG68 SevenGo Duo pro™ Mettler Toledo™ almacena las lecturas con la hora/fecha, ID de sensor y SN, y ID de usuario y muestra. El instrumento proporciona comunicación IR sin contacto.
3145.00€ - 3190.00€
Especificaciones
Salidas | IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB |
---|---|
Exactitud (barómetro) | ±1 |
Exactitud (ISE) | ±0,5% |
Exactitud (mV) | ±0,1 |
Exactitud (pH) | ±0,002 |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10004414
|
Mettler Toledo™
51302613 |
Kit de campo |
3190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10799175
|
Mettler Toledo™
51302612 |
Kit de campo |
3145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El medidor de pH/iones/oxígeno SG68 SevenGo Duo pro ™cumple los requisitos más exigentes para mediciones en modo de canal doble. Permite la determinación y la visualización simultánea de dos parámetros electroquímicos con la mayor precisión posible. Este instrumento tiene calibración de pH de 5 puntos con una selección 7 de conjuntos de tampones predefinidos y 1 definido por el usuario. Además, tiene un barómetro integrado y un sensor de oxígeno polarográfico para medir el oxígeno disuelto.
El SG68 SevenGo Duo pro™ ofrece funciones de seguridad adicionales, como el inicio de sesión en el dispositivo protegido con un PIN y la configuración del sistema protegida por PIN. La función de seguridad Intelligent Sensor Management (ISM™) detecta automáticamente el sensor conectado y utiliza los datos de calibración más actualizados almacenados en el chip del sensor.
- Libertad de comunicación: La tecnología de infrarrojos permite la transmisión inalámbrica de datos a un ordenador portátil, impresora y PC
- Excelencia GLP: Toda la información relevante se almacena para cada medición y se puede imprimir
- Software para PC – LabX™ Direct pH: El software de PC fácil de usar archiva los resultados, con una fácil transferencia a una aplicación abierta como MS Excel™
- Maletín de transporte uGo duradero: Almacena de forma segura todo el hardware en un interior sellado herméticamente
- Trabajo de campo o en el laboratorio: Función de pulsación de una sola tecla para el modo rutinario o un modo experto que utiliza toda la gama de funciones
- De un vistazo: Gran pantalla con retroiluminación brillante y un menú en 10 idiomas para mostrar todos los elementos
- Una obra maestra de la ergonomía: Encaja perfectamente en cualquier mano con un clip de electrodo giratorio que se puede adjuntar a ambos lados
- Impermeable y resistente al polvo: Todo el sistema sigue el grado IP (Ingress Protection) 67
- Kit de campo completo: Incluye el instrumento, los sensores InLab Expert Pro con ISM™, un cable fijo de 1,8 m o 5 m, una pinza de electrodo, un maletín uGo, y frascos de calibración y soluciones
Especificaciones
IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB | |
±0,5% | |
±0,002 | |
1,5 V | |
5 | |
LCD | |
Desde -2,000 hasta 19,999 | |
De −5 a 130 °C (ATC), de −30 a 130 °C (MTC) | |
Entradas del sensor de pH/OD: BNC, RCA/cincha (ambos IP67) | |
500 medidas | |
De 500 a 100 mbar | |
Desde 0,00 a 99,00 mg/l | |
5–85 % (no cond.) | |
0,01 | |
Desde 0,1 hasta 1 | |
De 0 °C a 40 °C | |
220 x 90 x 45 mm |
±1 | |
±0,1 | |
± 0,5 % máx. 0,03 | |
5 | |
Canal doble | |
IP 67 | |
0,001 | |
Adecuado para mediciones móviles tanto en el campo como en el entorno de producción | |
Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita | |
4 Pilas AA o acumuladores NiMH de 1,3 V | |
1 | |
-1999 - 1999 mV | |
0,1 | |
0,0 al 600 % | |
± 0,2 °C | |
0,1 °C | |
368 g (sin baterías) |