Learn More
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 %
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
Marca: SGE™ 072663
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
- Temperatura máxima: 300 °C (572 °F)
- Se debe volver a apretar después de los ciclos de temperatura iniciales
- No se puede reutilizar
- Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
Especificaciones
Empalme de reducción | |
GC | |
0,12 in | |
Agilent HP, Perkin Elmer, cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS) Varian, usar con tuercas largas SSNE Swagelok y SGE de 1,58 cm (0,0625 pulgadas) | |
0,02 cm |
0,0078 in | |
0,37 cm | |
0,32 cm | |
15 % grafito/85 % vespel |