Learn More
SGE™ Empalmes de reducción de grafito al 15 %/Vespel™ al 85 %
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
Marca: SGE™ 072671
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mecánicamente resistente para una larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
- Temperatura máxima: 300 °C (572 °F)
- Se debe volver a apretar después de los ciclos de temperatura iniciales
- No se puede reutilizar
- Preacondicionado bajo nitrógeno para un rendimiento de bajo sangrado
Especificaciones
Empalme de reducción | |
GC | |
0,25 in | |
15 % grafito/85 % vespel |
0,031 in | |
0,74 cm | |
0,64 cm | |
0,08 cm |