Learn More
Trajan™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing
Esencial para mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento. El tubo capilar de sílice fundida desactivada con metilo Trajan Scientific and Medical™ es químicamente inerte y térmicamente estable hasta 380 °C.
Marca:  Trajan™ 0624473
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15248813
  • 415.00€ / 25 metros
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Añadir a la cesta
Description
Description
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
  • Desactivada con metilo para su uso con hidrocarburos (pentano, hexano, heptano, isooctano, aromáticos y disolventes mixtos y disolventes de n-parafinas o clorados)
  • Rendimiento probado individualmente en tubos de 30 m de longitud, a partir de los que se preparan los tubos de longitudes más cortas
  • Ideales para biotecnología
Specifications
Specifications
Tubos capilares
0,012 in
0,32 mm
25 m
716 °F
Ideales para biotecnología y disolventes orgánicos y acuosos
0,016 in, 0,43 mm
82 pies
Sílice fundido
380 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.