Learn More
Trajan™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing
Esencial para mantener un sistema de cromatografía de alto rendimiento. El tubo capilar de sílice fundida desactivada con metilo Trajan Scientific and Medical™ es químicamente inerte y térmicamente estable hasta 380 °C.
Marca:  Trajan™ 064033
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15248853
  • 321.00€ / 10 metros
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
  • Desactivada con metilo para su uso con hidrocarburos (pentano, hexano, heptano, isooctano, aromáticos y disolventes mixtos y disolventes de n-parafinas o clorados)
  • Rendimiento probado individualmente en tubos de 30 m de longitud, a partir de los que se preparan los tubos de longitudes más cortas
  • Ideales para biotecnología
Especificaciones
Especificaciones
Tubos capilares
0,03 in, 0,68 mm
32,8 ft
Sílice
0,53 mm
0,02 in
10 m