Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 100μL GC Autosampler Syringes
Mejora la sensibilidad del análisis de MS con la reducción de la interacción de muestras no específicas y el aumento de la recuperación de analitos.
Marca:  Trajan™ 0355631
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13187946
  • 96.45€ / cada uno
Descripción
  • Contaminación cruzada de jeringa más baja
  • Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Agujas extraíbles ultrasuaves con opción de tratamiento de superficie.
Especificaciones
Especificaciones
23 G
0,24 mm
0,63 mm
2,24 in
1 paq.
Ultrasuave, cono
0,009 in
0,024 in
Cromatografía de gases
Jeringa para muestreador automático
100 μl
GC CTC PAL