Learn More
Trajan™ Jeringas XCHANGE eVol™
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
1 ml
Cantidad:
1 Pk.
3/paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
Descripción
- Dispositivo de manipulación de líquidos independiente del usuario
- Reducción de la necesidad repeticiones de análisis
- Las jeringas se cambian de forma rápida y sencilla
- Piezas de repuesto disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Calibre de aguja | 23 G |
Para utilizar con (aplicación) | Procedimiento de manipulación de líquidos |
Longitud (imperial) | 1,9 in |
Longitud (métrico) | 50 mm |
Tipo de producto | Jeringa eVol™ |
Cantidad | 1 Pk. |
Volumen (métrico) | 1 ml |
Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
Estilo de punta de aguja | bisel |
Título del producto
Trajan™ Jeringas XCHANGE eVol™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido