Learn More
Trajan™ Columnas capilares para GC BP10 (1701)
Diseñadas específicamente para la separación de los pesticidas organoclorados enumerados en los métodos de la EPA 608 y 8081
Marca: Trajan™ 054280
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Columna altamente inerte
- Sangrado bajo
- Puede aclararse con disolvente
- Ideal para los métodos EPA 608 y 8081, pesticidas, herbicidas y productos farmacéuticos
Especificaciones
260/280 °C | |
14 % cianopropilfenilopolisiloxano | |
Análisis medioambiental (métodos EPA 608 y 8081), Análisis de pesticidas y herbicidas, Drogas, Análisis farmacéutico | |
1 μm | |
Forte™ BP10 (1701) | |
Sílice fundido |
0,53 mm | |
G46 | |
De - 20 °C a + 260/280 °C | |
25 m | |
Moderadamente polar |