Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC BP20 (parafina)
Combina una innovadora tecnología de fase y una capacidad de producción de sílice fundida única. Las columnas capilares para GC BP20 (parafina) SEG™ proporcionan soluciones de separación integrales aptas para cualquier aplicación.
Marca: SGE™ 054421
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Características
- Columna de parafina estándar en el sector
- Enlazada y entrecruzada
- Puede aclararse con disolvente
Aplicaciones
- Se utiliza para la separación de alcohol, ácidos libres, ácidos grasos ésteres metílicos, aromáticos, disolventes y aceites esenciales
Especificaciones
280 °C | |
0,22 mm | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
20 °C a 260/280 °C | |
25 m | |
Sílice fundido |
Unión de hidrógeno o interacciones dipolo | |
Polietilenglicol | |
Análisis de alcohol, Ácidos libres, Ésteres metílicos de ácidos grasos, Análisis aromático, Disolventes y aceites esenciales | |
0,25 μm | |
Polar |