Learn More
SGE™ Jeringas NanoVolume
Ideales para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar, así como para la preparación de patrones precisos que requieren volúmenes pequeños.
Marca:  SGE™ 000500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10763714
  • 102.00€ / cada uno
Descripción
Ideales para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar, así como para la preparación de patrones precisos que requieren volúmenes pequeños.
  • Capacidad de inyectar hasta 50 ml con alta precisión y exactitud
  • Ideales para dispensar volúmenes de líquido muy pequeños
  • El émbolo llega hasta la punta de la aguja
  • La muestra se almacena en la aguja, sin entrar en contacto con el vidrio
  • Prácticamente cero volumen muerto y cero contaminación cruzada entre inyecciones
  • Se recomienda su uso cuando el volumen de la muestra sea inferior a 1000 nl (1 μl)
Especificaciones
Especificaciones
±2%
23 G
0,315 in
0,63 mm
1,96 in
Jeringa NanoVolume
Unidad
Cono extraíble
Vidrio de borosilicato (cuerpo)
0,0248 in
8 mm
2 in
50 mm
1BR-5
1 μl
Extraíble
Certificados
Ver productos accesorios