Learn More
Trajan™ Agujas Luer Lock sustituibles: Orificio lateral
Replacement needle for 1mL to 100mL Gas Tight Manual Syringes. 50mm needle length.
73.10€ - 78.05€
Especificaciones
Material | Stainless Steel |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
Tipo de producto | Aguja de repuesto |
Estilo de punta de aguja | Orificio lateral o abovedada |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10509542
|
Trajan™
039803 |
23 G | 0,32 mm | 0,63 mm |
78.05€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10789294
|
Trajan™
039823 |
19 G | 0,65 mm | 1,07 mm |
73.10€
paquete de 2 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Replacement luer lock needles
- For use with 1mL to 100mL gas tight syringes
- Needle length: 50mm
- Side Hole tip style
- ±1% accuracy and reproducibility
Especificaciones
Stainless Steel | |
2 in | |
Orificio lateral o abovedada |
Cromatografía de gases | |
Aguja de repuesto | |
Luer Lock |