Learn More
Trajan™ Replacement Needles for 25 to 500μL Removable Needle Syringes
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
Marca: Trajan™ 038110
Descripción
Agujas de repuesto para jeringas de 25 a 500 ul para su uso en cromatografía
- La longitud de la aguja que se indica es la que queda expuesta
- Elija una aguja de repuesto diferente seleccionando el volumen de la jeringa, la longitud de la aguja, el diámetro exterior y el estilo de la punta que desee
Especificaciones
Stainless Steel | |
0,007 in | |
0,2 mm | |
Cromatografía | |
Aguja de repuesto | |
Trajan™ | |
bisel |
25 G | |
0,019 in | |
0,5 mm | |
2 in | |
5/paq. | |
51 mm | |
Jeringa (de 10 a 500 μl) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.