Learn More
Trajan™ Jeringa de sólidos SI-7
Click to view available options
Calibre de aguja:
25 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso en aplicaciones de cromatografía de pirólisis
- Funciona con el Pyroyector II, que fragmenta de forma térmica moléculas esencialmente no volátiles en fragmentos volátiles, haciéndolas adecuadas para el análisis cromatográfico
Especificaciones
Especificaciones
Material | Stainless Steel |
Calibre de aguja | 25 G |
Para utilizar con (aplicación) | Para inyección de sólidos en piroyector SGE |
Longitud (imperial) | 2,75 in |
Longitud de la aguja (imperial) | 2,75 in |
Longitud (métrico) | 70 mm |
Tipo de producto | Jeringa de sólidos |
Título del producto
Trajan™ Jeringa de sólidos SI-7 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido