Learn More
SGE™ Kits básicos de sistema de empalmes FingerTite SilTite™
Para sistemas de cromatografía de gases
160.00€ - 291.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15268943
|
SGE™
073610 |
Kit básico Fingertite para Shimadzu y Agilent INY/FID | — |
282.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15218973
|
SGE™
073621 |
Kit básico Fingertite para Shimadzu INY 2010/MS | — |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10386458
|
SGE™
073612 |
Kit básico Fingertite para Shimadzu y Agilent INY/MS | — |
282.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15288963
|
SGE™
073620 |
Kit básico Fingertite para Shimadzu INY 2010/FID | — |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15288943
|
SGE™
0736100 |
Kit básico FingerTite SilTite | 5 tuercas hembra, 10 empalmes con orificio de 0,4 mm y 1 herramienta de medición |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15238953
|
SGE™
0736105 |
Kit básico FingerTite SilTite | 5 tuercas hembra, 10 empalmes con orificio de 0,5 mm y 1 herramienta de medición |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15248953
|
SGE™
07361053 |
Kit básico Agilent INY/FID | — |
282.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
16632642
|
SGE™
073611 |
Kit básico capilar/FID Agilent | — |
277.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15228963
|
SGE™
073615 |
Kit básico para Thermo INY/ISQ | — |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15238963
|
SGE™
073616 |
Kit básico para Thermo INY/DSQ/DSQII | — |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15248963
|
SGE™
073618 |
Kit básico para inyector/FID FingerTite Bruker (Varian) | — |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15278963
|
SGE™
073619 |
Kit básico para Varian/Bruker INY/MS | — |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15228973
|
SGE™
073622 |
Kit básico para PerkinElmer INY/FID | — |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15258973
|
SGE™
073623 |
Kit básico para PerkinElmer INY/MS | — |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
SilTite FingerTite is the next generation ferrule system for gas chromatography systems delivering an easy, leak free installation for capillary columns without the use of any tools. Each starter kit includes all the parts necessary to convert one GC system (one injector and one detector) to the SilTite FingerTite system. The system requires no permanent instrument modifications—switching back to conventional connections can be done quickly and easily.
- Easy to use
- Reliable connecton
- Leak free every time
- Removes contamination caused by Vespel™ or graphite ferrules
- No need to re-tighten ferrules after temperature cycling
- Reduce air background
- NO TOOLS (FingerTite)
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.