Learn More
Trajan™ Columnas de SolGel y parafina
Polietilenglicol (PEG) en una matriz de Sol-Gel. Fase de parafina polar, robusta y de alta temperatura
779.00€ - 1345.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | Polietilenglicol |
---|---|
Tipo USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
Tipo de funcionalidad/interacción | Unión de hidrógeno o interacciones dipolo |
Temperatura máxima | 280 °C |
Intervalo de temperatura | 30 °C a 260/280 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15278703
|
Trajan™
054786 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
938.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12786557
![]() |
Trajan™
054788 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1154.74€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10675853
|
Trajan™
054789 |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1345.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15144079
|
Trajan™
054785 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
938.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15288703
|
Trajan™
054787 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
779.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10284982
|
Trajan™
054791 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1345.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Enlace de polietilenglicol
- Columna de alta temperatura muy robusta
- Menos susceptible a sufrir daños por oxígeno que las fases de parafina convencionales
- Fase polar
- De bajo sangrado e inerte
Especificaciones
Polietilenglicol | |
Unión de hidrógeno o interacciones dipolo | |
30 °C a 260/280 °C | |
Polar |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
280 °C | |
SolGel-Wax | |
Sílice fundido |