Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático GC Varian™/Bruker™
Agujas excelentes de Varian/Bruker
Marca: SGE™ 002950
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aguja fija
- 10 μl
- SG002950: Para muestreadores automáticos Varian CP8400, CP9010, CP9050
- SG002923: Para el muestreador automático Varian/Bruker 8035, 8100, 8200; estanco a los gases
Especificaciones
26 G | |
0,47 mm | |
Cromatografía de gases | |
1,96 in | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
Unidad | |
bisel | |
Fijo |
0,018 in | |
0,47 mm | |
2 in | |
50 mm | |
10F-VA8400-5/0.47 | |
10 μl | |
Muestreador automático Varian, Bruker CP8400, CP8410, CP9010, CP9050 |