Learn More
SH3GL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | SH3GL2 |
---|---|
Concentración | 0.28 mg/mL |
Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16810154
|
Proteintech
12435-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16800154
|
Proteintech
12435-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
SH3GL2 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O35179, Q62420, Q99962 | |
116743, 20404, 6456 | |
SH3GL2 Fusion Protein Ag3114 | |
Primary | |
-20°C | |
SH3GL2 |
0.28 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CNSA2, EEN B1, Endophilin 1, Endophilin A1, SH3 domain GRB2 like 2, SH3 domain protein 2A, SH3D2A, SH3GL2, SH3P4 | |
SH3GL2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |