Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica hueca con gradillas inferiores
La bandeja fotográfica hueca Buerkle™ con gradillas inferiores evita que el papel se pegue a la base de la bandeja y permite que el líquido se vierta fácilmente desde los bordes de la bandeja.
Marca: Buerkle™ 4202-1050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con PVC
- Muy adecuado como bandeja de revelado de películas
- Las gradillas elevadas impiden que el papel fotográfico se pegue a la base de la bandeja
- El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
- Lados gruesos
- A prueba de rotura.
- Resistente a ácidos y álcalis
- No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a la temperatura máx. de –30 °C a +60 °C
Especificaciones
590 x 680 x 70 mm | |
Blanco | |
510 mm (base interior), 590 mm (borde exterior) | |
Bandeja fotográfica | |
Gradillas en la parte inferior | |
Rectangulares |
Bandeja fotográfica | |
70 mm | |
PVC | |
610 mm (base interior), 680 mm (borde exterior) | |
2,75 in |