Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica de poca profundidad sin gradilla inferior
Fabricadas con PVC rígido de alta calidad. Las bandejas fotográficas huecas Buerkle™ sin gradillas inferiores son aptas para fines de laboratorio y almacenamiento universales.
Marca:  Buerkle™ 4203-2030
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10176210
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • PVC
  • Forma poco profunda
  • Lados gruesos, a prueba de roturas
  • Resistente a ácidos y álcalis
  • Resistente a temperaturas de –30 °C a +70 °C
Especificaciones
Especificaciones
Base interior: 310 × 410 mm; borde exterior: 370 x 470 mm
60 mm
PVC
410 mm (base interior), 470 mm (base exterior)
Rectangulares
Rojo
310 mm (base interior), 370 mm (base exterior)
Bandeja fotográfica
2,36 in