Learn More
Epredia™ Fórceps de punta fina serrada Shandon™ Adson
Elija fórceps de punta fina serrada Shandon™ Adson de 12,1 cm (4,75 pulg) para mayor calidad y precisión.
64.50€
Especificaciones
Forma | Recto |
---|---|
Longitud (imperial) | 4,75 in |
Longitud (métrico) | 12,1cm |
Código de producto | Marca | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15604454
|
Epredia™
7626 |
Premium | |||||||
Descripción
Elija fórceps de punta fina serrada Thermo Scientific™ Shandon™ Adson de 12,1 cm (4,75 pulg) para mayor calidad y precisión. Los fórceps están disponibles en las categorías premium y estándar.
Características:
- Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
- Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
Especificaciones
Recto | |
4,75 in | |
12,1cm |