Learn More
Epredia™ Tinción Shandon™ EA-50
Diferencie claramente los componentes celulares con los tonos rosa, verde y azul-verde gracias a la tinción Epredia™ Shandon™ EA-50.
Marca:  Epredia™ 6766001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10167988
  • 87.25€ / paquete de 2
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Diferencie claramente los componentes celulares con los tonos rosa, verde y azul-verde gracias a la tinción Thermo Scientific™ Shandon™ EA-50.
  • Tinción citoplásmica policromática
  • Colorante certificado para tinciones biológicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1L
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Cytological stain EA-50 / EA-65
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye