Learn More
Epredia™ Kit de tinción para cortes congelados Shandon™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Procese un número limitado de cortes en un entorno ideal con el kit de tinción para cortes congelados Thermo Scientific™ Shandon™. El kit funciona excepcionalmente bien en la tinción de tejidos montados en cubreobjetos.
- La resistente cubierta articulada cierra los vasos de precipitados para minimizar la evaporación
- Los protectores de goma del portavasos preservan la superficie de la mesa
- Los vasos de precipitados de vidrio tienen una capacidad de 200 ml y tienen 10 cm de altura
- En el soporte caben diez portaobjetos de 76 x 26 mm
- La gradilla de soporte de acero inoxidable mide 8,9 x 11,4 x 43,8 cm (3,5 x 4,5 x 17,25 pulg) cuando la gradilla está cerrada
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Kit de tinción para cortes congelados Shandon |
Incluye | El kit incluye 12 vasos de precipitados, un soporte de portaobjetos de acero inoxidable y un portavasos de precipitados de acero inoxidable de gran calibre con seis huecos circulares para los vasos de precipitados. |
Cantidad | 1 Kit |