Learn More
Epredia™ Portaobjetos multipocillo Shandon™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Descripción:
6mm Wells
9mm Wells
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
Lave y vuelva a utilizar los portaobjetos multipocillo Thermo Scientific™ Shandon™, que tienen un revestimiento que permite varias limpiezas.
Especificaciones
Especificaciones
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
Material | Vidrio |
Tipo | Portaobjetos multipunto |
Color | Plano |
Descripción | 6mm Wells |
Diámetro (métrico) | Pocillos de 6 mm |
Altura (métrico) | 6 mm |