Learn More
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers use permanent ink and are supplied capped. The ultra fine tip allows for precise labeling and documentation.
70.80€
Especificaciones
Material Plástico
Color de la cubierta White
Dimensiones (L x An) 15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.)
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO9001 Certified Facility
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
17675915
Ver documentos
Micronova™
PEN-51
Negro
70.80€
paquete de 12
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Añadir a la cesta
17685915
Ver documentos
Micronova™
PEN-52
Azul
70.80€
paquete de 12
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Product Type: Marker Pen
  • Tip Type: Fiber
  • Tip Size: Ultra Fine (0.2 mm)
  • Supplied with Cap: Yes
  • For Use With (Application): Labeling and Documentation
  • For Use With (Equipment): Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Especificaciones
Especificaciones
Plástico
15.24 x 1.27 cm (6 x 0.5 in.)
ISO9001 Certified Facility
Sample Containers, Slides, Glass, Plastic, and Paper
Permanent Marker Pen
Ultra Fine (0.2 mm)
9.0718 g
White
Not Autoclavable
Reusable
4 Pens/First Bag, 12 Pens/Double Bag, 12 Pens/Cs.
No estéril
0.32 oz.