Learn More
Hospidex™ Recipiente de polipropileno de riesgo biológico Sharpsafe™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
7 L
13 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Descripción
- Amarillo
- Polipropileno
- Certificación NFX 30-505
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 7 L |
Certificaciones/conformidad | NFX30-500 |
Altura (métrico) | 188 mm |
Longitud (métrico) | 106 mm |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Para la recogida de las actividades de tratamiento de residuos punzocortantes, punzantes, afilados o puntiagudos |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Recipiente de riesgo biológico |