Learn More
Recipiente para residuos de 3,98 l multifuncional SHARPSGUARD™ cyto 5
Recipiente ideal para objetos punzantes de uso general, para residuos citotóxicos y citostáticos. El recipiente para residuos de 3,98 l multiuso Sharpsguard™ cyto 5 proporciona la máxima capacidad en el mínimo espacio de trabajo.
Marca: Daniels Healthcare DD605
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se suministra con almohadilla absorbente
- Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
- Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
- Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Cubo de residuos | |
Redondo | |
Ideal para residuos citotóxicos y citostáticos que, para cumplir las normativas, se deben desechar de forma independiente de otros residuos sanitarios | |
176 mm | |
285 mm |
Polipropileno | |
5 (total) L | |
176 l x 45 An x 285 Al mm | |
45 mm |