Learn More
Recipiente para objetos punzantes multifunción de 0,84 l Sharpsguard™ naranja 1 con tapa a presión
Código de producto. 12312439
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,84 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Ideal para uso flebotomista con una tapa a presión de una pieza que incorpora un extractor Vacutainer. El recipiente para objetos punzantes multifunción de 0,84 l Sharpsguard™ naranja 1 con tapa a presión se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han contaminado con medicamentos.
  • Se suministra con la tapa montada
  • Recipiente para la eliminación por incineración
  • Encajará de forma segura en la gama de bandejas Sharpsguard
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
  • Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,84 L
Certificaciones/conformidad BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo de tapón Tapa
Color Amarillo, naranja
Altura (métrico) 127 mm
Longitud (métrico) 205 mm
Tamaño de abertura (métrico) 70 x 32 mm (L x An)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Ideal para flebotomistas