Learn More
Recipiente para residuos de 21,01 l multifuncional Sharpsguard™ pharmi 22
Click to view available options
Capacidad (métrico):
21,01 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
- Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
- Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
- Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 21,01 l |
Certificaciones/conformidad | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
Tipo de tapón | Tapa |
Color | Azul |
Altura (métrico) | 345 mm |
Longitud (métrico) | 330 mm |
Tamaño de abertura (métrico) | 148 x 78 mm (L x An) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para una recogida, transporte y eliminación seguros de los residuos médicos en sus envases originales, es decir, comprimidos o frascos |
Material | Polipropileno |