Learn More
Kartell™ Bidones de medición de perfil corto de polipropileno
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para ofrecer durabilidad, claridad y excelente resistencia química. Los bidones de perfil corto de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y el vertido de líquidos en el laboratorio.
198.00€ - 313.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Formulario | Corto |
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15895497
|
Kartell™
0115600 |
500 ml | 25 ml |
198.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15805507
|
Kartell™
0115700 |
1000 ml | 50 ml |
221.52€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15815507
|
Kartell™
0115800 |
2000 ml | 50 ml |
313.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15825507
|
Kartell™
0116000 |
5000 ml | 250 ml |
250.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Muy translúcido, especialmente cuando se llena de líquido
- El agarre para el pulgar en el asa crea estabilidad y la boquilla antigoteo minimiza el derrame durante el vertido de líquidos
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Translúcido | |
Polipropileno | |
Sí |
Corto | |
Esterilizable en autoclave |