Learn More
Afora™ Embudo de tubo corto
el embudo de tubo corto de Afora™ permite añadir líquidos a mezclas químicas a un ritmo lento.
Marca:  Afora™ 513/08
Código de producto. 11976429
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Peso: 0,01kg
  • Vidrio 
  • 80 mm
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio
Peso: 0,01kg