Learn More
Greiner Bio-One Pipetas serológicas estériles cortas
Diseño de pipeteo antigoteo con una elevada transparencia y la máxima precisión.
145.84€ - 175.00€
Especificaciones
Descripción | Forma: Corta |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Tipo de empaquetado | Envasados individualmente en plástico |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10233992
![]() |
Greiner Bio-One
606190 |
5 ml | 1/10 | N/A | |||||
10679492
![]() |
Greiner Bio-One
607190 |
10 mL | 2/10 |
175.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Poliestireno de alto grado
- Graduación clara y fácilmente legible
- Raya vertical de color para facilitar la lectura del volumen
- Con material de filtro de fibra sintética para ofrecer protección
Especificaciones
Forma: Corta | |
Estéril | |
Envasados individualmente en plástico |
Poliestireno | |
Sí | |
Pipeta serológica |