Learn More
Cole-Parmer™ SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate
The SHP-400 Series Premium Digital Stirring Hotplate provides accurate stirring and heating with an advanced control algorithm.
Marca: Cole-Parmer™ 04806-83
1147.64 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Cerámica | |
(2) barras de agitación con revestimiento de PTFE de 25 mm, sonda de temperatura recubierta de PTFE y cable de alimentación con enchufe | |
230 V CA, 50/60 Hz | |
11,813 in | |
9,3 cm | |
3 in | |
18 cm | |
7 in | |
Agitador de placas calefactoras | |
1 | |
De 50 a 2000 rpm |
230 V | |
Metal con revestimiento de polvo blanco | |
Digital | |
6 x 6 in | |
De temperatura ambiente a 450 °C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
500 W | |
Cuadrada | |
15 L | |
White |