Learn More
Epredia™ Reactivo azuleante Signature Series™
Garantice la obtención de detalles nucleares nítidos gracias al reactivo azuleante Epredia™ Signature Series listo para su uso.
Marca:  Epredia™ 7341
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10259988
  • 195.00€ / paquete de 4
Descripción
  • Tamponado para garantizar la alcalinidad adecuada (pH = 8,0)
  • Formulado especialmente para evitar la separación de tejido del portaobjetos
  • Solo requiere un minuto de enjuague con agua, en comparación con los reactivos azules convencionales, que requieren hasta cinco minutos
Disponible en envases de 5 litros
  • Reduce el plástico en un 90 %
  • Aumenta la estabilidad de las tinciones
  • Reduce los derrames de tinciones
  • Ahorra un 35 % de espacio de almacenamiento en comparación con el embalaje tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reactivo azulante
4 x 1 gal.
8
Líquido
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • X4 STAIN BLUING REAGENT 4X1GAL . .
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ProClin 300