Learn More
Epredia™ Reactivo azuleante Signature Series™
Garantice la obtención de detalles nucleares nítidos gracias al reactivo azuleante Epredia™ Signature Series listo para su uso.
Marca:  Epredia™ 7301
18.98 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24147" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10862090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Tamponado para garantizar la alcalinidad adecuada (pH = 8,0)
  • Formulado especialmente para evitar la separación de tejido del portaobjetos
  • Solo requiere un minuto de enjuague con agua, en comparación con los reactivos azules convencionales, que requieren hasta cinco minutos
Disponible en envases de 5 litros
  • Reduce el plástico en un 90 %
  • Aumenta la estabilidad de las tinciones
  • Reduce los derrames de tinciones
  • Ahorra un 35 % de espacio de almacenamiento en comparación con el embalaje tradicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reactivo azulante
1 gal
8
Líquido