Learn More
Epredia™ Cubreobjetos de vidrio Signature Series
Elimine la adherencia de sustancias y reduzca los residuos gracias al cubreobjetos de vidrio Epredia™ Signature Series de fabricación exclusiva. Ideal para montadores de cubreobjetos automáticos.
Marca: Epredia™ 12460S
Descripción
Elimine la adherencia de sustancias y reduzca los residuos gracias al cubreobjetos de vidrio Thermo Scientific™ Signature Series de fabricación exclusiva. Ideal para montadores de cubreobjetos automáticos.
Grosor 1:- 0,13 - 0,17mm
Especificaciones
24 mm | |
De 0.13 a 0.17 mm | |
Case of 10 Pk. (68-72/pack) |
60 mm | |
60 x 24 mm |