Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso de seguridad lateral
La bureta automática SILBERBRAND incluye una llave de paso de seguridad lateral y tira Schellbach negra.
177.00€ - 246.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 ml |
---|---|
Graduaciones | 0,02 ml |
Llaves de paso | Llave de paso de seguridad lateral |
Garantía | 12 meses |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10034300
|
BRAND™
21914 |
Sin frasco | N/A | ||||||
10778431
|
BRAND™
21911 |
Frasco de 2000 ml |
246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Con llave de paso de la válvula de aguja con husillo de PTFE
- Tiras Schellbach
- Puesta a cero automática
Especificaciones
10 ml | |
0,02 ml | |
Llave de paso de seguridad lateral | |
12 meses |