Learn More
BRAND™ Bureta automática de vidrio de borosilicato SILBERBRAND™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricación en vidrio de borosilicato (Boro 3.3)
- Bureta automática
- Patrón de Pellet
- Sin llave de paso intermedia
- Sin frasco
- Clase B
- Tiras Schellbach
- Incluye llave de paso de la válvula de aguja lateral con llave de PTFE
- Graduaciones en negro
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Para utilizar con (equipo) | Frasco, válvula de aguja, llave de paso |
Material | Vidrio de borosilicato |
Graduaciones | 0,08 ml |
Incluye | Tira Schellbach |
Báscula | Transparente |
Material de la llave de paso | PTFE |
Tolerancia | ±0,08 ml |
Tipo | Bureta automática |