Learn More
BRAND™ Bureta SILBERBRAND con llave de paso recta
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
- Límites de error según clase B, DIN ISO 385
- Llaves intercambiables
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
Especificaciones
Especificaciones
Color | Ámbar |
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Longitud (métrico) | 66,8 cm |
Material | Vidrio de borosilicato 5.4 |
Graduaciones | 0,1 ml |
Altura (métrico) | 4 cm |
Incluye | Llave de PTFE |
Llaves de paso | Recto |
Class | Clase B |