Learn More
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
Marca: Ambion™ 4399672
396.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24071" para aplicar la oferta.
Descripción
- Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
- Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas. | |
Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células | |
ARNip con diseño personalizado | |
40 nmol | |
Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior |
GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado | |
Silencer™ | |
Estándar | |
Ambiente |