Learn More
Sílice, activa, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 7631-86-9 |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | O2Si |
Número MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Sinónimo | Silica, Dioxosilane |
Clave InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[Si]=O |
Nombre IUPAC | dioxosilano |
Peso molecular (g/mol) | 60.08 |
PubChem CID | 24261 |